Läs mer
Thermo Scientific™ Bolt™ Bis-Tris Plus XCellSureLock™ Mini-Cell välkomstpaket, 4-12 %
Produktkod. 17779893 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells
17779893 12-brunn
17769893 10-brunn
17789893 15-brunn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17779893 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer NW0412E
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Bolt Welcome Pack innehåller alla nödvändiga Bolt-geler och buffertar som behövs för att börja använda XCell SureLock Mini-cell.
Bolt Welcome Pack innehåller alla nödvändiga Bolt-geler och buffertar som behövs för att börja använda XCell SureLock Mini-cell. De XCell SureLock Mini-Cell är ett vertikalt mini-protein gelelektroforessystem som är kompatibelt med alla Invitrogen mini precast geler och Surecast handcast geler.
Välkomstpaketet innehåller:
  • XCell SureLock Mini-cell (EI0001)
  • Bolt Bis-Tris Plus geler (2 lådor, 20 geler)
  • Bolt MES löpningsbuffert, 20X (B0002)
  • MES och MOPS Running Buffer, Powder (NP000105, NP000205)
  • Bolt LDS Samplingsbuffert, 4X (B0007)
  • Bultprovreducerande medel, 10X (B0009)
  • PageRuler Plus prestained protein-stege, 10 till 250 kDa (26619)
Om Mini-cellen XCell SureLock
Mini-Cell SureLock XCell är ett vertikalt elektroforessystem för mini-proteingel som är kompatibelt med alla Invitrogen mini-prefabricerade geler och Surecast handgjutna geler. Mini-Cell är enkel, robust och lätt att använda. Varje XCell SureLock Mini-Cell kan rymma upp till två geler per runda. Drifttiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och använda strömförsörjningar.
Om Bolt Bis-Tris Plus Gels
Bolt Bis-Tris Plus geler är prefabricerade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av dina små till medelstora proteiner under denatureringsförhållanden. Bolt Bis-Tris Plus-geler är designade för att ge konsekvent gelprestanda och erbjuda en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Boltgeler är idealiska för överföring och analys av western blot, samt andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd också Bolt-geler för att uppnå optimala resultat för dina dagliga behov av proteinseparation. Bolt Bis-Tris Plus-geler finns i fyra polyakrylamidkoncentrationer: 8, 10, 12 och 4–12 % gradient samt flera brunnsformat. Bolt Bis-Tris-geler har kilformade brunnar som enkelt kan ladda upp till dubbelt så mycket provvolym, vilket möjliggör detektion av proteiner i mycket utspädda prover eller visualisering av proteiner med låg förekomst.
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda Bolt Transfer Buffer (BT0006) för traditionell våtöverföring med XCell II Blot Module (EI9051). Alternativt kan snabb halvtorr överföring utföras med Invitrogen Power Blotter eller snabb torr överföring med iBlot 3 Gel Transfer Device (IB31001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel Procent 4 till 12 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Bis-Tris
Separationsintervall 3,5 till 260 kDa
Wells 12-brunn
Kvantitet 1 Välkommen Pk.
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur och våt is
Produktlinje Bolt, WedgeWell
För användning med (utrustning) XCell SureLock Mini-cell