Läs mer
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris välkomstpaket, 10 %
Beskrivning
Bolt Welcome Pack innehåller alla nödvändiga Bolt-geler och buffertar du behöver för att börja använda Mini Gel Tank. Mini Gel Tank är kompatibel med Novex geler, NuPAGE geler och Bolt Bis-Tris Plus geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Optimerade förhållanden med konstant spänning gör att Bolt Bis-Tris Plus-geler kan köras på cirka 20 minuter.
Välkomstpaketet innehåller:
• Mini Gel Tank (A25977)
• Bolt Bis-Tris Plus geler (2 lådor, 20 geler)
• Bult MES Running Buffer, 20X (B0002)
• Bult LDS provbuffert, 4X (B0007)
• Bultprovsreduceringsmedel, 10X (B0009)
• PageRuler Plus förfärgad proteinstege, 10 till 250 kDa (26619)
Om Mini Gel Tank Mini
Gel Tank är kompatibel med Novex geler, NuPAGE geler och Bolt Bis-Tris Plus geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Optimerade förhållanden med konstant spänning gör att Bolt Bis-Tris Plus-geler kan köras på cirka 20 minuter. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Om Bolt Bis-Tris Plus Gels
Bolt Bis-Tris Plus geler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av dina små till medelstora proteiner under denaturerande förhållanden. Bolt Bis-Tris Plus geler är designade för att leverera konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Boltgeler är idealiska för western blot-överföring och analys, och alla andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd också Bolt-geler för att få optimala resultat för dina dagliga proteinseparationsbehov. Bolt Bis-Tris Plus geler finns i fyra polyakrylamidkoncentrationer: 8, 10, 12 och 4-12 % lutning och format med flera brunnar. Bolt Bis-Tris geler har kilformade brunnar, som enkelt kan ladda upp till två gånger mer provvolym, vilket möjliggör detektering av proteiner i mycket utspädda prover eller visualisering av proteiner med låg förekomst.
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för Bolt Transfer Buffer (BT0006) för traditionell våtöverföring med Mini Blot-modulen (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
Garanti
Upp till 12 månader
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mini Gel Tank |
| Gel Procent | 10% |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Bis-Tris |
| Separationsintervall | 3,5 till 260 kDa |
| Wells | 15-brunn |
| Produktlinje | Bolt WedgeWell |
| Kvantitet | 1 Välkommen Pk. utrustning |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur och våt is |