Läs mer
Invitrogen™ Bolt™ Tomma Mini Gel Cassette Combs, 10-brunnar
Produktkod. 15304614
Change view
Kvantitet:
20 kammar
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Kvantitet unitSize
15304614 20 kammar Paket med 20
1 options
Produktkod. 15304614 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NW3010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00 SEK
    249.64 SEK / Paket med 20
    Save 66.36 SEK
    21% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används med Bolt™ Tomma minigelkassetter (fabriknr. NW2010) för användning vid gelelektrofores. Bolt™ Minigel Cassette Combs ger dig möjligheten att hälla din egen speciella geltyp samtidigt som du kan njuta av fördelarna med Mini Gel Tank.
Bolt Empty Gel Cassette Combs är för användning med Bolt Empty Gel-kassetter, som ger dig möjlighet att hälla din egen speciella geltyp samtidigt som du kan njuta av fördelarna med Mini Gel Tank och XCell SureLock Mini-cell. Alla kassetter är förseglade på tre sidor (så inget gelläckage) och har den unika kilformade brunnsdesignen. Kassetterna och kammarna finns i standardtjockleken 1 mm. Kammen finns för 10 eller 12 brunnar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mini Gel Tank och XCell SureLock Mini-cell
Gel storlek Mini (8 x 8 cm)
Produktlinje Bult
Typ Tom Mini Gel Kassettkam
Kvantitet 20 kammar