Läs mer
Invitrogen™ Bolt™ Tomma mini gelkassetter
Beskrivning
Bolt Empty Gel-kassetter ger dig möjligheten att hälla din egen speciella geltyp samtidigt som du kan njuta av fördelarna med Mini Gel Tank och XCell SureLock Mini-cell. Kassetterna är förseglade på tre sidor (så inget gelläckage) och har den unika kilformade brunnen. De finns i standardtjockleken 1 mm och kan användas med Bolt™ 10- eller 12-brunnarskammar (kat.nr NW3010 och NW3012). Sedan Bolt™ tomma kassetter är förförslutna med spåret förtejpat, ett skrymmande gjutstativ är inte nödvändigt.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mini Gel Tank och XCell SureLock Mini-cell |
| Gel storlek | Mini (8 x 8 cm) |
| Produktlinje | Bult |
| Typ | Tom mini gelkassett |
| Kvantitet | 20 kassetter |
| Frakt skick | Rumstemperatur |