Läs mer
Invitrogen™ Bolt™ Mini Bis-Tris välkomstpaket för proteinuttryck (4 –12%, 12 brunnar)
Beskrivning
Bolt Mini Bis-Tris välkomstpaket innehåller alla nödvändiga Bolt Bis-Tris Plus geler, buffertar, fläckar och reagenser som behövs för att börja använda Mini Gel Tank för dina proteinseparations- och visualiseringsbehov.
Nyckelfunktioner inkluderar:
- Snabb tid till —resultat Bolt Bis-Tris Plus mini WedgeWell geler ger 20 minuters körtid och kan förvaras i rumstemperatur i upp till 16 månader
- Snabbt 12-minuters färgningsprotokoll med hjälp av SimplyBlue SafeStain för visualisering av målprotein
- Bekväm —enkel lastning av prover sida vid sida med Mini Gel Tank
Bolt Mini Bis-Tris välkomstpaket för proteinuttryck innehåller:
- Mini Gel Tank
- Bult 4-12% Bis-Tris Plus geler, 12 brunnar (2 lådor)
- Bult MES Running Buffer (20X)
- Bult LDS Sample Buffer (4X)
- Bultprovsreduceringsmedel (10X)
- PageRuler Plus förfärgad proteinstege, 10 till 250 kDa
- SimplyBlue SafeStain
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank är kompatibel med Novex , NuPAGE , Bolt Bis-Tris Plus, och SureCast häll-egna geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Optimerade förhållanden med konstant spänning gör att Bolt Bis-Tris Plus-geler kan köras på cirka 20 minuter med MES-körbuffert. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Om Bolt 4-12% Bis-Tris Plus Gels
Bolt Bis-Tris Plus geler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för snabb separation av ett brett spektrum av proteinmolekylvikter under denaturerande förhållanden. Bolt Bis-Tris Plus geler är designade för att leverera konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Bolt Bis-Tris geler har kilformade brunnar, vilket ger enklare provladdning och upp till två gånger större provvolym än standardbrunnar, vilket möjliggör detektering av proteiner i mycket utspädda prover eller visualisering av proteiner med låg förekomst. Bolt 4 –12% Bis-Tris Plus gel har en 4 –12% gradient polyakrylamidmatris som kommer att separera ett brett spektrum av proteinmolekylvikter från 2,5 till 260 kDa med hjälp av den medföljande MES-bufferten.
Om SimplyBlue SafeStain
SimplyBlue Safe Stain är en färdig att använda, snabb, känslig och säker Coomassie G-250 färg för visualisering av proteinband på polyakrylamidgeler. De SimplyBlue SafeStain-protokollet är lätt att utföra och kan slutföras på bara 12 minuter med hjälp av en enkel mikrovågsprocedur. Avfärgning krävs inte men kan utföras med avjoniserat vatten för att uppnå maximal känslighet. Denna fläck är helt ofarlig och kräver inte metanol eller ättiksyrafixativ eller avfärgning som skapar en hälsosammare labbmiljö.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mini Gel Tank |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Procent | 4 till 12 % |
| Gel typ | Bis-Tris |
| Antal Wells | 12-brunn |
| Kvantitet | 1 välkomstpaket |
| Separationsintervall | 3,5 till 260 kd |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Tjocklek (metrisk) | 1.0 mm |