Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Gel Välkomstpaket, 4-12 %
Product Code. 15354604
Change view
Click to view available options
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Unit Size:
1 uppsättning
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Wells unitSize
15354604 10-brunn Varje
15718328 12-brunn 1 uppsättning
15374604 15-brunn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15354604 Supplier Invitrogen™ Supplier No. NW0412A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Includes
Mini Gel Tank; 20 bultar (4-12 %, 10 brunnar); Bis-Tris Plus Geler; 500mL Bolt MES SDS Running Buffer, 20X; 10 ml bult LDS-provbuffert, 4X; 10mL bultprovreducerande medel, 10X; 500 μL SeeBlue Plus2 förbehållen standard
Bolt Welcome Pack innehåller alla nödvändiga Bolt-geler och buffertar som behövs för att börja använda Mini Gel Tank.
Bolt Welcome Pack innehåller alla nödvändiga Bolt-geler och buffertar som behövs för att börja använda Mini Gel Tank. Mini Gel Tank är kompatibel med Novex geler, NuPAGE geler och Bolt Bis-Tris Plus geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Optimerade förhållanden med konstant spänning gör att Bolt Bis-Tris Plus-geler kan köras på cirka 20 minuter.
Välkomstpaketet innehåller:
• Mini Gel Tank (A25977)
• Bolt Bis-Tris Plus geler (2 lådor, 20 geler)
• Bult MES Running Buffer, 20X (B0002)
• Bult LDS provbuffert, 4X (B0007)
• Bultprovsreduceringsmedel, 10X (B0009)
• PageRuler Plus förfärgad proteinstege, 10 till 250 kDa (26619)
Om Mini Gel Tank Mini
Gel Tank är kompatibel med Novex geler, NuPAGE geler och Bolt Bis-Tris Plus geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Optimerade förhållanden med konstant spänning gör att Bolt Bis-Tris Plus-geler kan köras på cirka 20 minuter. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Om Bolt Bis-Tris Plus Gels
Bolt Bis-Tris Plus geler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av dina små till medelstora proteiner under denaturerande förhållanden. Bolt Bis-Tris Plus geler är designade för att leverera konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Boltgeler är idealiska för western blot-överföring och analys, och alla andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd också Bolt-geler för att få optimala resultat för dina dagliga proteinseparationsbehov. Bolt Bis-Tris Plus geler finns i fyra polyakrylamidkoncentrationer: 8, 10, 12 och 4-12 % lutning och format med flera brunnar. Bolt Bis-Tris geler har kilformade brunnar, som enkelt kan ladda upp till två gånger mer provvolym, vilket möjliggör detektering av proteiner i mycket utspädda prover eller visualisering av proteiner med låg förekomst.
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för Bolt Transfer Buffer (BT0006) för traditionell våtöverföring med Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gel Procent 4 till 12 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Bis-Tris Plus
Separationsintervall 3,5 till 260 kDa
Wells 10-brunn
Kvantitet 1 Välkommen Pk. utrustning
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur och våt is
Produktlinje Bolt WedgeWell
För användning med (utrustning) Mini Gel Tank