Läs mer
Invitrogen™ Bolt™ Välkomstpaket med iBlot™ 3 System
Produktkod. 17800305
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
17800305 1 vardera
1 options
Produktkod. 17800305 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NW0412AIB3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Bolt välkomstpaket med iBlot 3 System erbjuder en komplett proteinseparation-till-western blot-lösning genom att kombinera ett Bolt Welcome Pack A med iBlot 3 Western Blot Transfer Device och iBlot 3 överföringsstaplar, Midi, NC (nitrocellulosa) i stället för en låda med Bolt-geler.
The Bolt Welcome Pack with iBlot 3 System offers a complete protein separation-to-western blot solution by combining a Bolt Welcome Pack A with the iBlot 3 Western Blot Transfer Device and iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (nitrocellulose) in lieu of one box of Bolt gels.
The Bolt Welcome Pack A consists of a Mini Gel Tank plus all of the necessary Bolt gels and buffers you need to get started running gels.
Bolt Welcome Pack med iBlot 3 System erbjuder en komplett proteinseparation till western blot-lösning genom att kombinera ett Bolt Welcome Pack A med iBlot 3 Western Blot Transfer Device och iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (nitrocellulosa) istället för en låda Bolt-geler.
Bolt Welcome Pack A består av en Mini Gel Tank plus alla nödvändiga Bolt-geler och buffertar du behöver för att komma igång med geler.
Innehåll i Bolt Welcome Pack med iBlot 3 System:
  • iBlot 3 Western Blot-överföringsenhet
  • iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (1 låda)
  • Mini Gel-tank
  • Bolt 4-12% Bis-Tris Plus gels, 10-brunnar (1 låda)
  • Bolt MES löpningsbuffert (20X, 500 ml)
  • MES och MOPS Running Buffer, Powder (NP000105, NP000205)
  • Bolt LDS Sample Buffer (4X, 10 ml)
  • Bultprovsreduktionsmedel (10X, 10 ml)
  • PageRuler Plus prestained proteinstege, 10 till 250 kDa (2 x 250 μl)
Om Mini Gel-tanken
Mini Gel Tank är kompatibel med alla Novex, NuPAGE, och Bolt Bis-Tris Plus minigeler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per runda. Den unika tankdesignen möjliggör smidig gelladdning sida vid sida och förbättrad sikt under användning. Optimerade förhållanden med konstant spänning gör att Bolt Bis-Tris Plus-geler kan köras på cirka 20 minuter med en MS-löpbuffert. Drifttiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och vilka strömförsörjningar som används.
Om Bolt Bis-Tris Plus Gels
Bolt Bis-Tris Plus-geler är prefabricerade polyakrylamidgeler designade för optimal bred separation av proteiner under denatureringsförhållanden. Likt NuPAGE Bis-Tris-geler är Bolt Bis-Tris Plus-geler designade för att ge konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Bolt Bis-Tris Plus-geler har den unika WedgeWell designen som möjliggör enklare provladdning och upp till 2X större provvolym än andra standard prefabricerade geler. Bolt Bis-Tris Plus-geler finns i fyra procentsatser och flera brunnsformat. Varje låda innehåller 10 geler.
Om Western iBlot 3 Blot-överföringsenheten
iBlot 3 Western Blot Transfer Device är en torröverföringsanordning som utför western blotting-överföring effektivt och pålitligt på så lite som tre minuter och utan behov av vätskebuffertar. Systemet iBlot 3 är kompatibelt med både nitrocellulosa och polyvinylidendifluorid (PVDF)-membran och erbjuder motsvarande eller bättre prestanda jämfört med traditionella våtöverföringsmetoder på en bråkdel av tiden. Western iBlot 3 Blot Transfer Device är en integrerad del av iBlot torrblottningssystemet, som består av överföringsenheten och förbrukningsbara överföringsstackar som innehåller de nödvändiga buffertarna och överföringsmembranet (nitrocellulosa eller PVDF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • iBlot 3 Gelöverföringsenhet
• Western Blot Roller
• iBlot 3 överföringsstaplar, midi, nitrocellulosa
• Mini Gel Tank
• Bult 4-12% Bis-Tris Plus geler, 10-brunnar (1 låda)
• Bolt MES Running Buffer (20X, 500 mL)
• Bult LDS-provbuffert (4X, 10 mL)
• Bultprovsreduceringsmedel (10X, 10 mL)
• PageRuler Plus förfärgad proteinstege, 10 till 250 kDa (2 x 250μ L)
För användning med (applikation) Western Blot
Gel storlek Mini
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje Bult, iBlot 3
Gel Procent 4 till 12 %
Gel typ Bis-Tris Plus
Antal Wells 10-brunn
Kvantitet 1 vardera
Separationsintervall 3,5 till 260 kd
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Tjocklek (metrisk) 1.0 mm