Läs mer
Bomyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bomyl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15O8P/c1-13-8(10)5-7(6-9(11)14-2)17-18(12,15-3)16-4/h5H,6H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 282.0505 |