Beskrivning
- Finns i 5 färger: grön, blå, rosa, vit och gul
renrum, papper, bond
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Ultra-Clean |
| För användning med (utrustning) | Laserskrivare och kopiatorer |
| Sidformat | Lakan |
| Produkttyp | BCR Bond 1040 |
| Kvantitet | 250/Pk. |
| Storlek | A4 |