Läs mer
Berkshire International™ BCR™ Bondpapper
BIOPHARMA
Produktkod. 12847143 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Vitt
Storlek:
A3
A4
A5
Produkttyp:
BCR Bond 1040
BCR Bond 680
BCR Bond 850
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Storlek Produkttyp unitSize
12847143 Vitt A4 BCR Bond 680 Paket med 250
12857143 Blått A4 BCR Bond 680 Paket med 250
12897133 Vitt A4 BCR Bond 850 Paket med 250
12807143 Blått A4 BCR Bond 850 Paket med 250
12837143 Klart A4 BCR Bond 850 Paket med 250
12827143 Gult A4 BCR Bond 850 Paket med 250
12817143 Rosa A4 BCR Bond 850 Paket med 250
12877133 Vitt A3 BCR Bond 850 Paket med 250
12887133 Blått A3 BCR Bond 850 Paket med 250
12867133 Vitt A5 BCR Bond 1040 Paket med 250
12827133 Vitt A4 BCR Bond 1040 -
12837133 Blått A4 BCR Bond 1040 Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 12847143 Leverantör Berkshire International™ Leverantörsnummer B68A4WH25010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.05 SEK
    225.73 SEK / Paket med 250
    Save 111.32 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vår BCR™ Bond är gjord med den renaste kvalitetscellulosa från speciellt utvalda skogar och är speciellt belagd för att minimera frigöring av partiklar och fibrer.
  • Finns i 5 färger: grön, blå, rosa, vit och gul
renrum, papper, bond
Specifikationer
Material Cellulosa
Färg Vitt
För användning med (applikation) Skriva, kopiera och skriva ut i kontrollerade miljöer
För användning med (utrustning) Kopieringsmaskiner och laserskrivare
Sidformat Lakan
Produkttyp BCR Bond 680
Storlek A4
Vikt (metrisk) 680 g