Läs mer
Berkshire International™ BCR™ Bondpapper
BIOPHARMA
Produktkod. p-8011165 Handla allt Berkshire Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Vitt
Storlek:
A3
A4
A5
Produkttyp:
BCR Bond 1040
BCR Bond 680
BCR Bond 850
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 12847143
Brand: Berkshire International™ B68A4WH25010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vår BCR™ Bond är gjord med den renaste kvalitetscellulosa från speciellt utvalda skogar och är speciellt belagd för att minimera frigöring av partiklar och fibrer.
  • Finns i 5 färger: grön, blå, rosa, vit och gul
renrum, papper, bond
Specifikationer
Material Cellulosa
Färg Vitt
För användning med (applikation) Skriva, kopiera och skriva ut i kontrollerade miljöer
För användning med (utrustning) Kopieringsmaskiner och laserskrivare
Sidformat Lakan
Produkttyp BCR Bond 680
Storlek A4
Vikt (metrisk) 680 g