Läs mer
Thermo Scientific™ Bond-Breaker™ TCEP-lösning, neutralt pH
Produktkod. 10657344 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10657344 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 10657344 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 77720
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Minska effektivt proteindisulfidbindningar med denna stabila, luktfria, 0,5 M lösning av TCEP-reduktionsmedel som är idealisk för att göra reducerande SDS-PAGE-provbuffertar.
Thermo Scientific™ Bond-Breaker TCEP-lösning, neutralt pH är en stabil, 0,5 M lösning av den tiolfria, fosfinbaserade TCEP-föreningen, användbar som en 10X stamlösning för tillsats till SDS-PAGE-provladdningsbuffertar för att minska proteindisulfidbindningar.
Höjdpunkter:
  • Klar att använda, luktfri, stabil och neutral 0,5 M TCEP-lösning
  • Eliminerar ·beredning och neutralisering av TCEP HCl-stamlösning före SDS-PAGE-gelladdning
  • Bekvämt, tidsbesparande format för TCEP-reduktioner
  • Neutralt pH minimerar risken för amidbindningsklyvning under reduktion
  • Rumstemperaturstabil, sparar värdefullt kylskåpsutrymme
  • Bidrar till trevligare, säkrare laboratoriemiljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje Bond-Breaker
Form Vätska
Kvantitet 5 mL
Produkttyp Disulfidreducerande reagens
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TCEP Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propanoic acid, 3, 3', 3''-phosphinidynetris-, hydrochloride