Läs mer
Macherey-Nagel™ BondEX™ Startpaket
Produktkod. 10289591
Change view
BondEX Startpaket
Produktkod.
10289591 BondEX Startpaket
1 options
Produktkod. 10289591 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För dekontaminering och borttagning av etidiumborid eller SYBR™ Grön
Dekontaminering och avlägsnande av etidiumbromid eller SYBR™ Grönt avfall är ofta tidskrävande och dyrt. bondEX EtBr-patroner sparar tid och pengar eftersom den förfiltrerade etidiumbromiden eller SYBR™ Grönt innehållande lösning hälls helt enkelt på patronen vilket resulterar i en genomströmning fri från etidiumbromid eller SYBR™ Grön (förtydligande filter ingår i satsen). För större volymer kan en 1L tratt anslutas till toppen av patronen. Upp till 50 mg etidiumbromid kan adsorberas på bondEX EtBr-patronen. En avtagbar indikatorpatron signalerar mättnad av bondEX-patronen med röd färg eller UV-fluorescens. BondEX EtBr-patronerna rekommenderas för extraktion av etidiumbromid från utspädda EtBr-lösningar som TAE eller TBE gelbuffert samt för mer koncentrerade lösningar. I likhet med etidiumbromid, SYBR™ Grönt är en mycket känslig fluorescerande färg för att detektera nukleinsyror i agaros- och polyakrylamidgeler. Enligt tillverkaren SYBR™ Grönt är mindre mutagent än etidiumbromid. Problemet uppstår hur man lagrar och sanerar SYBR™ Grönt avfall och SYBR™ Grönt innehållande lösningar. Lösningar kan passeras genom en bondEX EtBr-patron enligt beskrivningen för etidiumbromidavfall. Den bindande förmågan för SYBR™ Grönt är jämförbart med EtBr. Satskomponenter: bondEX startsats– 2 patroner (50mg EtBr kapacitet vardera), 6 indikatorpatroner, 1L tratt och adapter, 1 adapter för anslutning till behållare, 10 vikta filter och 1 plasttratt. bondEX 50– varje set består av 1 patron (50 mg EtBr kapacitet) med 2 ändlock, varningsetikett, stödring, 3 indikatorpatroner, 2 vikta filter.
  • Hög kapacitet - upp till 50mg EtBr eller SYBR™ Grönt kan bindas till hartset
  • Säker hantering - ingen kontaminering, patroner kan stängas
  • Indikatorpatron med röd färg eller UV-fluorescens signalerar mättnad
  • Ingen störning av andra färgämnen som metylenblått, eftersom indikatorpatroner kan bytas ut
  • Tidsbesparande procedur - patronerna drivs av gravitationen, inga extra verktyg, såsom sprutor, pumpar etc. behövs
  • Bekvämlighet för stora volymer - en 1L tratt (ingår i startpaketet) eller en större behållare kan enkelt anslutas.
    Produkt i ett ögonkast
    Teknik: HIC (hydrofob interaktionskromatografi) Format: Gravity-flow kolonner Provmaterial: <50L filtrerade lösningar innehållande upp till 50mg EtBr eller SYBR™ Grönfiltrering av lösningar: bondEX Folded Filter XL (medföljer)Bindningskapacitet: 50 mg EtBr eller SYBR™ Grön För dekontaminering av lösningar som innehåller fluorescerande färgämnen.
Specifikationer
Produkttyp BondEX Startpaket