Läs mer
BoNT-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16493587
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493587 50 mg -
16487568 10 mg 10mg
16457506 100 mg -
16450048 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16493587 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18671
MedChemExpress BoNT-IN-1 is a potent inhibitor of Botulinum neurotoxin A light chain (BoNTA LC) with IC50 of 0.9 uM.
BoNT-IN-1 is a potent inhibitor of Botulinum neurotoxin A light chain (BoNTA LC) with IC50 of 0.9 uM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BoNT-IN-1
CAS 694443-03-3
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H20N4O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (249.73 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C2N=C(C)C=CC2=CC=C1C(NC3=NC=CC(C)=C3)C4=CC=CC=C4[N+]([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 400.43
Formel vikt 400.43
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation