Läs mer
Thermo Scientific™ Booster Pump 1500 och 2500 med tryckkontroll
Produktkod. 11307111 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Tryckpump, 1500L/h.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11307111
Brand: Thermo Scientific™ 06.5512
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett komplett vattenförsörjningssystem för pumpning av avmineraliserat högrent vatten utan slipande eller långfibriga komponenter.
Idealisk för kunder med en tank för matning av ett annat system eller slinga, Thermo Scientific™ Booster Pump 1500 och 2500 med tryckkontroll kan också användas för att öka matarvattentrycket. Flerstegs, lågljud, självsugande, horisontell högtrycksrotationspump i tätkopplad konstruktion, med horisontellt sugmunstycke och vertikalt kompressionsmunstycke.
  • Centrifugalpump
  • Direktflänsad AC motor med integrerat termiskt motorskydd och kondensator
  • Delar som kommer i kontakt med mediet är icke-korroderande
  • Kombination med tryckreglering gör pumpstationen till ett komplett vattenförsörjningssystem för pumpning av avmineraliserat högrent vatten utan abrasiva eller långfibriga komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 °C till 35 °C (max. °40 C)
Beskrivning Tryckpump, 1500L/h.
För användning med (utrustning) De flesta vattensystem upp till 600 l/h.
Typ Tryckpump
Flödeshastighet 1500 l/h. (vid 3 bar)
Inloppskoppling PVC d25 slangmunstycke
Max. Tryck 8 bar
Uttagskoppling R 3/4” hangänga
Skyddsklass IP 54
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Wattal 0.55 kW
Frekvens 50 Hz