Beskrivning
uvex 3S3 68742 säkerhetsskon har särskilt utvecklats för de extrema krav som möts vid tunga applikationer med SR halkmotstånd.
- Den kombinerar nödvändig robusthet med en sportig och dynamisk design.
- Utrustad med den senaste uvex teknologin skyddar 3:an pålitligt bäraren samtidigt som den uvex ger hög komfort.
- EN ISO 20345: S3L
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, Gult |
| Material | Läder, Textil |
| Storlek | 36 |
| Tåmaterial | Polymer |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Kön | Herrar |
| Färdig | Standardbredd |
| Latexfri | Ja |
| Vattentät | Ja |
| Produkttyp | Stövlar |