Läs mer
uvex Boots S3
Produktkod. 30533606 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30533606 49
30533594 36
30533592 37
30533580 38
30533581 39
30533578 40
30533577 41
30533585 42
30533579 43
30533605 44
30533591 45
30533576 46
30533598 47
30533567 48
30533574 50
30533568 51
30533596 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 30533606 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6874249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 SEK
    1488.07 SEK / 1 par
    Save 56.93 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Dessa uvex tre stövlar ger pålitligt skydd och komfort i olika situationer.
uvex 3S3 68742 säkerhetsskon har särskilt utvecklats för de extrema krav som möts vid tunga applikationer med SR halkmotstånd.
  • Den kombinerar nödvändig robusthet med en sportig och dynamisk design.
  • Utrustad med den senaste uvex teknologin skyddar 3:an pålitligt bäraren samtidigt som den uvex ger hög komfort.
  • EN ISO 20345: S3L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Gult
Material Läder, Textil
Storlek 49
Tåmaterial Polymer
Disponibel Återanvändbar
Kön Herrar
Färdig Standardbredd
Latexfri Ja
Vattentät Ja
Produkttyp Stövlar