Läs mer
Cole-Parmer™ BoPET XRF Fönsterfilm
Produktkod. 15300572 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Tjocklek:
0,25 mil
Typ:
Fönsterfilm
Fönsterfilmcirklar
Förpackningsstorlek:
1 rulle
500 ark
Produktkod. 15300572
Brand: Cole-Parmer™ 3518
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tunn fönsterfilm för XRF-vätskeprovkoppar.
  • Heat resistant up to 100°C (212°F).
  • Unusually strong for its thickness.
  • Compatible with X-Cell™ sample cups.
  • Available in 0.12 mil (3 μm) and 0.25 mil (6 μm) thickness.
  • Cole-Parmer™ XRF window film serves as the sample window over our X-Cell sample cups, allowing for uniform transmission of x-rays while effectively containing the liquid sample.
  • BoPET film is heat resistant up to 100°C (212°F).
  • Unusually strong for its thickness, it is resistant to organic chemicals but vulnerable to strong acids and bases.
  • It may contain trace levels (ppm) of Ca, P, Fe, Cu, Zn, or Sb.
Beställningsinfo
Finns i en mängd olika material, var och en resistent mot en rad kemikalier. Alla storlekar är kompatibla med X-Cell provkoppar.
Specifikationer
För användning med (utrustning) XRF Spectrometers
Typ Fönsterfilmcirklar
Beskrivning 2.5 in. Window Film Circles
Diameter (engelska) 2.5 in.
Diameter (metrisk) 6.35 cm
För användning med (applikation) Covers sample window
Material Mylar
Kvantitet 500/Box
Tjocklek 0,25 mil