Läs mer
Cole-Parmer™ BoPET XRF Fönsterfilm
Produktkod. 15360562 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Tjocklek:
0,25 mil
Typ:
Fönsterfilmrulle
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Tjocklek Typ Förpackningsstorlek
15360562 0,25 mil Fönsterfilmrulle 1 rulle
1 options
Produktkod. 15360562 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3517
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tunn fönsterfilm för XRF-vätskeprovkoppar.
  • Värmebeständig upp till 100 °C (212 °F).
  • Ovanligt stark för sin tjocklek.
  • Kompatibel med X-Cell™ provkoppar.
  • Tillgänglig i 0,12 mil (3μ m) och 0,25 mil (6μ m) tjocklek.
  • Cole-Parmer™ XRF fönsterfilm fungerar som provfönstret över vår X-Cell provkoppar, vilket möjliggör enhetlig överföring av röntgenstrålar samtidigt som de effektivt innehåller vätskeprovet.
  • BoPET-film är värmebeständig upp till 100 °C (212 °F).
  • Ovanligt stark för sin tjocklek, den är resistent mot organiska kemikalier men känslig för starka syror och baser.
  • Det kan innehålla spårhalter (ppm) av Ca, P, Fe, Cu, Zn eller Sb.
Beställningsinfo
Finns i en mängd olika material, var och en resistent mot en rad kemikalier. Alla storlekar är kompatibla med X-Cell provkoppar.
Specifikationer
För användning med (utrustning) XRF-spektrometrar
Typ Fönsterfilmrulle
Beskrivning Fönsterfilmrulle
Mått (L x B) 300 fot x 2,87 tum.
För användning med (applikation) Täcker provfönster
Längd (engelska) 300 ft.
Längd (metrisk) 91.4 m
Material Mylar
Bredd (engelska) 2,87 tum.
Kvantitet 1 rulle
Tjocklek 0,25 mil
Bredd (metrisk) 7.28 cm