Läs mer
Cole-Parmer™ BoPET XRF Fönsterfilm
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Tjocklek:
0,25 mil
Typ:
Fönsterfilm
Fönsterfilmcirklar
Förpackningsstorlek:
1 rulle
500 ark
Beskrivning
- Värmebeständig upp till 100 °C (212 °F).
- Ovanligt stark för sin tjocklek.
- Kompatibel med X-Cell™ provkoppar.
- Tillgänglig i 0,12 mil (3μ m) och 0,25 mil (6μ m) tjocklek.
- Cole-Parmer™ XRF fönsterfilm fungerar som provfönstret över vår X-Cell provkoppar, vilket möjliggör enhetlig överföring av röntgenstrålar samtidigt som de effektivt innehåller vätskeprovet.
- BoPET-film är värmebeständig upp till 100 °C (212 °F).
- Ovanligt stark för sin tjocklek, den är resistent mot organiska kemikalier men känslig för starka syror och baser.
- Det kan innehålla spårhalter (ppm) av Ca, P, Fe, Cu, Zn eller Sb.
Beställningsinfo
Finns i en mängd olika material, var och en resistent mot en rad kemikalier. Alla storlekar är kompatibla med X-Cell provkoppar.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | XRF-spektrometrar |
| Typ | Fönsterfilm |
| Beskrivning | Fönsterfilmrulle |
| Mått (L x B) | 300 fot x 2,87 tum. |
| För användning med (applikation) | Täcker provfönster |
| Längd (engelska) | 300 ft. |
| Längd (metrisk) | 91.4 m |
| Material | Mylar |
| Bredd (engelska) | 2,87 tum. |
| Kvantitet | 1 rulle |
| Visa mer |