Läs mer
Borane-2-methylpyridine complex, 95%
Produktkod. 15442799
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442799 5 g -
15452799 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66642.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3999-38-0 | C6H10BN | 106.96 g/mol
Används som reaktant för N-bensyl-skydd av aminosyraderivat genom reduktiv alkylering, reduktiv alkoxiaminering, som reduktionsmedel för märkning av oligosackarider genom reduktiv aminering, syntes av alkoxiaminderivat, via reduktion av oximetrar, reduktiva amineringsreaktioner av C10 aldehyde. 2,4-dinitrofenylhydrazoner, syntes av olika trifluormetylerade aminoföreningar och ett alternativt reagens för reduktiva amineringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som reaktant för N-bensyl-skydd av aminosyraderivat genom reduktiv alkylering, reduktiv alkoxiaminering, som reduktionsmedel för märkning av oligosackarider genom reduktiv aminering, syntes av alkoxiaminderivat, via reduktion av oximetrar, reduktiva amineringsreaktioner av C1de-C10 2,4-dinitrofenylhydrazoner, syntes av olika trifluormetylerade aminoföreningar och ett alternativt reagens för reduktiva amineringar.
Löslighet Något
sol. i vatten, cyklohexan, mycket sol. i metanol, THF, diglym och bensen.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3999-38-0
Molekylformel C6H10BN
Molekylvikt (g/mol) 106.96
MDL-nummer MFCD07784361
InChI-nyckel ZMASBEFBIXMNCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Picoline borane complex
IUPAC-namn 2-metylpyridinboran
LEDER B.CC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-2-methylpyridine complex
Smältpunkt 44°C to 50°C
Färg Vitt
Flampunkt 100°C (212°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2813
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly sol; in water,cyclohexane,very sol; in methanol,THF,diglyme,and benzene
Formel vikt 106.96
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Borane-2-methylpyridine complex
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Borane-2-methylpyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.