Läs mer
Borane-2-methylpyridine complex, 95%
Beskrivning
Används som reaktant för N-bensyl-skydd av aminosyraderivat genom reduktiv alkylering, reduktiv alkoxiaminering, som reduktionsmedel för märkning av oligosackarider genom reduktiv aminering, syntes av alkoxiaminderivat, via reduktion av oximetrar, reduktiva amineringsreaktioner av C10 aldehyde. 2,4-dinitrofenylhydrazoner, syntes av olika trifluormetylerade aminoföreningar och ett alternativt reagens för reduktiva amineringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Används som reaktant för N-bensyl-skydd av aminosyraderivat genom reduktiv alkylering, reduktiv alkoxiaminering, som reduktionsmedel för märkning av oligosackarider genom reduktiv aminering, syntes av alkoxiaminderivat, via reduktion av oximetrar, reduktiva amineringsreaktioner av C1de-C10 2,4-dinitrofenylhydrazoner, syntes av olika trifluormetylerade aminoföreningar och ett alternativt reagens för reduktiva amineringar.
Löslighet Något
sol. i vatten, cyklohexan, mycket sol. i metanol, THF, diglym och bensen.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Borane-2-methylpyridine complex |
| Smältpunkt | 44°C to 50°C |
| Färg | Vitt |
| Flampunkt | 100°C (212°F) |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2813 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Löslighetsinformation | Slightly sol; in water,cyclohexane,very sol; in methanol,THF,diglyme,and benzene |
| Formel vikt | 106.96 |
| Procent renhet | 95% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Borane-2-methylpyridine complex
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
- H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Borane-2-methylpyridine complex
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.