Läs mer
Borane-2-methylpyridine Complex, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Borane-2-methylpyridine Complex |
| CAS | 3999-38-0 |
| Molekylformel | C6H7N . (BH3) |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Methylpyridine borane complex solution, Borane, compd. with 2-Methylpyridine, Borane, compd. with 2-picoline (1:1), 2-Picoline-borane, Pic-BH3, alpha-Picoline-borane Adduct |
| LEDER | NC(Cc1nccs1)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.94 |
| Formel vikt | 172.0306 |