Läs mer
Borane Ammonia Complex, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Borane Ammonia Complex |
| CAS | 13774-81-7 |
| Molekylformel | NH3 . (BH3) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ammineborane, Amminetrihydroboron, Ammonia Borane, Ammonia compd. with Borane (1:1), Ammonia, mixt. contg., Borane, mixt. with Ammonia, Borazane |
| InChI formel | InChI=1S/BH3.H3N/h2*1H3 |
| LEDER | B.N |
| IUPAC-namn | azane;borane |
| Molekylvikt (g/mol) | 30.87 |
| Formel vikt | 31.0593 |