Läs mer
Borane-d{3}, 1M in tetrahydrofuran, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Produktkod. 15421977
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421977 10 mL 10ml
15431977 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15421977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044188.AB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 13763-62-7 | BD3 | 16.85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13763-62-7
Molekylformel BD3
Molekylvikt (g/mol) 16.85
MDL-nummer MFCD00064892
InChI-nyckel UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Synonym borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 11062299
IUPAC-namn trideuterioboran
LEDER [2H]B([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-d_3
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 mL
Linjär formel BD3/(CH2)4O
UN-nummer UN3148
Flampunkt -21°C (-6°F)
Formel vikt 16.84 as BD3
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in tetrahydrofuran
Odör Ether-like
Förpackning ChemSeal™ flaskor
Känslighet Air & Moisture Sensitive
Densitet 0.876g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.