Läs mer
Boran-d{3}, 1 M i tetrahydrofuran
Produktkod. 15412997
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15412997 250 mL 250ml
15402997 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15412997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089121.AK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 13763-62-7 | BD3 | 16,85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13763-62-7
Molekylformel BD3
Molekylvikt (g/mol) 16.85
MDL-nummer MFCD00064892
InChI-nyckel UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Synonym borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 11062299
LEDER [2H]B([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-d_3
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Flampunkt -21 °C (-6 °F)
Odör Eterliknande
Känslighet & Luftfuktighetskänslig
Densitet 0.876g/mL
UN-nummer UN3148
IUPAC-namn (²H3)boran
Formel vikt 16.84 som BD3
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in tetrahydrofuran
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.