Läs mer
Borane-d{3}, 1M in tetrahydrofuran
Produktkod. p-7052383
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15402997
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089121.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 13763-62-7 | BD3 | 16.85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13763-62-7
Molekylformel BD3
Molekylvikt (g/mol) 16.85
MDL-nummer MFCD00064892
InChI-nyckel UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Synonym borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 11062299
LEDER [2H]B([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-d_3
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3148
Flampunkt -21°C (-6°F)
IUPAC-namn trideuterioboran
Formel vikt 16.84 as BD3
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in tetrahydrofuran
Odör Ether-like
Känslighet Air & Moisture Sensitive
Densitet 0.876g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.