Läs mer
Boran-dimetylsulfidkomplex, 2 M i toluen, förpackat under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Produktkod. 11366169
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366169 500 mL 500ml
11340248 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042963.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75,96 g/mol
Boran-dimetylsulfidkomplex används för hydroborationer och reduktioner. Används med en dendrimerstödd L-pyrrolidinol för asymmetrisk reduktion av indanoner och tetraloner. CBS-katalyserad asymmetrisk reduktion av ferrocenyl-1,3-diketoner till 1,3-dioler. Mycket enantioselektiv reduktion av ketoner katalyserad av C3-symmetriska tripodala hydroxiamider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13292-87-0
Molekylformel C2H9BS
Molekylvikt (g/mol) 75.96
MDL-nummer MFCD00013189
InChI-nyckel RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
PubChem CID 9833925
IUPAC-namn bor; metylsulfanylmetan
LEDER B.CSC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-dimethyl sulfide complex
Färg Färglös
Densitet 0.856 g/mL
Flampunkt 7 °C (45 °F)
Förpackning ChemSeal™ flaskor
Linjär formel (CH3)2S·BH3
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3399
Beilstein 3663489
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Det reagerar med vatten. Blandbar med dietyleter, metylklorid, hexan, heptan, petroleumeter, tetrahydrofuran, diglym, bensen, toluen och xylen.
Formel vikt 75.97
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2M in toluene
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.