Läs mer
Boran-dimetylsulfidkomplex, förpackat under argon i återförslutbara ChemSeal™ flaskor
Produktkod. 11300258
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11300258 5 mL 5ml
11390248 25 mL 25ml
11380248 100 mL 100ml
11386169 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11300258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042967.AA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75,96 g/mol
Borandimetylsulfid används för hydroborerings- och reduktionsreaktioner. Det används vid reduktion av aldehyder, ketoner, epoxider och karboxylsyror för att ge motsvarande alkoholer. Det är också involverat i Corey-Itsuno-reduktionen. Den fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av högrent halvledare. Det används också som ett raketdrivmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13292-87-0
Molekylformel C2H9BS
Molekylvikt (g/mol) 75.96
MDL-nummer MFCD00013189
InChI-nyckel RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
PubChem CID 9833925
IUPAC-namn bor; metylsulfanylmetan
LEDER B.CSC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-dimethyl sulfide complex
Smältpunkt -38°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.801 g/mL
Kokpunkt ∼44°C (decomposition)
Flampunkt −1°C (31°F)
Odör Unpleasant
Förpackning ChemSeal™ flaskor
Linjär formel (CH3)2S·BH3
Brytningsindex 1.457
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN2924
Beilstein 3663489
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with ethyl ether,tetrahydrofurane,dichloromethane,benzene,xylene,hexane,diglyme,dimethyl ether,ethyl acetate,toluene,methylene chloride and other aprotic solvents.
Formel vikt 75.97
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.