Läs mer
Borane-dimethylamine complex, 97%
Produktkod. 11319399
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319399 25 g 25g
11309399 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089149.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74-94-2 | C2H10BN | 58.92 g/mol
Boran-dimetylaminkomplex används i en nickelkatalyserad reduktion av aryltosylater med elektronbrist. Det fungerar också som ett reduktionsmedel vid elektrolytisk avsättning av metaller, legeringar, halvledare och isolatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-94-2
Molekylformel C2H10BN
Molekylvikt (g/mol) 58.92
MDL-nummer MFCD00051068
InChI-nyckel FTDUHBOCJSQEKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylamine borane
IUPAC-namn dimetylaminboran
LEDER B.CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-dimethylamine complex
Smältpunkt 36°C
Färg Vitt
Densitet 0.69 g/mL
Kokpunkt 59°C to 65°C (1 to 2 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2925
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol,water,ethanol,2-propanol and terahydrofuran.
Formel vikt 58.92
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.