Läs mer
Boran-difenylfosfinkomplex, 94 %
Produktkod. 10390973 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10390973 5 g Glasflaska 5g
10330933 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10390973 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 380750050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 41593-58-2 | C12H14BP | 200,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41593-58-2
Molekylformel C12H14BP
Molekylvikt (g/mol) 200.03
MDL-nummer MFCD00274254
InChI-nyckel XUFGOLYVDOBYLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym borane-diphenylphosphine complex, diphenylphosphine borane, borane diphenylphosphine complex, diphenylphosphine-borane, diphenylphosphine trihydroboron, xufgolyvdobylk-uhfffaoysa-n, diphenylphosphine boranylidyne
PubChem CID 11095625
IUPAC-namn bor; difenylfosfan
LEDER B.P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-diphenylphosphine complex
Smältpunkt 47,0 °C till 50,0 °C
Färg Vitt
Elementaranalys 92,0% min. ex C% min.
Kokpunkt 148,0 °C till 150,0 °C (10,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Formel vikt 200.03
Procent renhet 94%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Borane-diphenylphosphine complex
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
Skyddsangivelse
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P402-Förvaras torrt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.