Läs mer
Borane-morpholine complex, 97%
Produktkod. 11416840
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416840 25 g 25g
11406840 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416840 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15110.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4856-95-5 | C4H12BNO | 100.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4856-95-5
Molekylformel C4H12BNO
Molekylvikt (g/mol) 100.96
MDL-nummer MFCD00066736
InChI-nyckel IFVAHVOGOBRFSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholineborane, morpholine borane, borane morpholine complex, borane-morpholine complex, c4h12bno, morpholin-boran, borane morpholine, borane, compound with morpholine, boron; morpholine
PubChem CID 6327109
IUPAC-namn bor; morfolin
LEDER B.C1COCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-morpholine complex
Smältpunkt 93°C to 95°C
Odör Amine-like
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2925
Formel vikt 100.96
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.