Läs mer
Borane-N,N-diethylaniline complex, 97%
Produktkod. 10215900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10215900 25 g Glasflaska 25g
10702801 100 g AcroSeal™ Glasflaska 100g
10414605 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10215900 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 176770250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13289-97-9 | C10H15BN | 160.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13289-97-9 , 91-66-7
Molekylformel C10H15BN
Molekylvikt (g/mol) 160.05
MDL-nummer MFCD00013187
InChI-nyckel KHYAFFAGZNCWPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethylaniline borane, borane-n,n-diethylaniline complex, borane-n,n-diethylaniline, n,n-diethylanilineborane, diethylaniline borane, n,n-diethylaniline trihydroboron, n.n diethylanilineborane, boron; n,n-diethylaniline, boron, n,n-diethylbenzenamine trihydro-, t-4, borane n,n-diethylaniline complex
PubChem CID 6335292
IUPAC-namn bor;N,N-dietylanilin
LEDER [B].CCN(CC)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-N, N-diethylaniline complex
Smältpunkt -30°C to 27°C
Färg Färglös till bärnsten
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Flampunkt 63°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5N(C2H5)2·BH3
Brytningsindex 1.5245 to 1.5265
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose
Formel vikt 163.07
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Borane-N,N-diethylaniline complex
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.