Läs mer
Boran-pyridinkomplex, 95 %, (ca 9,4M), AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10041544 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10041544 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10041544 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427131000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
CAS: 110-51-0 | C5H8BN | 92.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-pyridine complex
Namnnotering 95%
CAS 110-51-0
Smältpunkt 10.0°C to 11.0°C
Färg Bärnsten till färglös
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Flampunkt 73°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C5H8BN
Brytningsindex 1.5300 to 1.5320
MDL-nummer MFCD00012435
Kvantitet 100 mL
Synonym Pyridineborane
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts slowly with water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
InChI-nyckel LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
LEDER [BH3-][N+]1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (pyridin-l-ium-1-yl)boranuid
Molekylvikt (g/mol) 92.94
Viskositet 2.5 mm2/s (22°C)
Formel vikt 92.94
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Borane-pyridine complex
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.