Läs mer
Borane-pyridine complex, 95%
Produktkod. p-7046121
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11426790
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13178.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 110-51-0 | C5H8BN | 92.94 g/mol
Boran-pyridin-komplex används för syntes avα -alkyl-β -hydroxiestrar och framställning av Igs konjugerade med virala peptidepitoper. Det används som reduktionsmedel för högpresterande vätskekromatografianalys av oligosackarider. Det används också som modifieringsmedel i dekanteringsolja som påverkar dess förkolning till mesofasbeck.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Borane-pyridine complex is used for synthesis of α-alkyl-β-hydroxy esters and preparation of Igs conjugated with viral peptide epitopes. It is used as reducing agent for high performance liquid chromatography analysis of oligosaccharides. It is also used as modifier in decant oil affecting its carbonization to mesophase pitch.
Solubility
It hydrolyzes slowly in water.
Notes
Air and moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-51-0
Molekylformel C5H8BN
Molekylvikt (g/mol) 92.94
MDL-nummer MFCD00012435
InChI-nyckel LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Pyridine-borane
IUPAC-namn (pyridin-1-ium-1-yl)boranuide
LEDER [BH3-][N+]1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-pyridine complex
Smältpunkt 9°C to 11°C
Densitet 0.92
Kokpunkt 65°C (1 mmHg)
Flampunkt 73°C (163°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.532
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 3674913
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It hydrolyzes slowly in water.
Formel vikt 92.93
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.