Läs mer
Boran-pyridinkomplex, 95 %
Produktkod. 10762411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10762411 25 mL 25ml
10723013 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10762411 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 177010250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-51-0 | C5H8BN | 92,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-51-0
Molekylformel C5H8BN
Molekylvikt (g/mol) 92.94
MDL-nummer MFCD00012435
InChI-nyckel LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Pyridineborane
IUPAC-namn (pyridin-l-ium-1-yl)boranuid
LEDER [BH3-][N+]1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-pyridine complex
Smältpunkt 10.0°C to 11.0°C
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Flampunkt 73°C
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5300 to 1.5320
Kvantitet 25 mL
Fieser 08,50; 09,59; 12,65
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts slowly with water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Viskositet 2.5 mm2/s (22°C)
Formel vikt 92.94
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Borane-pyridine complex
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.