Läs mer
Boran-tert-butylaminkomplex, 95 %, pulver
Produktkod. 10469650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10469650 100 g Glasflaska 100g
10694672 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10469650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 177301000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7337-45-3 | C4H14BN | 86,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7337-45-3 , 75-64-9
Molekylformel C4H14BN
Molekylvikt (g/mol) 86.97
MDL-nummer MFCD00075635
InChI-nyckel GKFJEDWZQZKYHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylamine borane, borane-tert-butylamine complex, borane tert-butylamine complex, borane-tert-butylaminecomplex, c4h14bn, borane t-butylamine, t-butylamine.borane, tert-butylamineborane, borane tert-butylamine, tert-butylamine-borane
PubChem CID 6364547
IUPAC-namn bor;2-metylpropan-2-amin
LEDER B.CC(C)(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-tert-butylamine complex
Namnnotering 95%
Smältpunkt 96°C to 101°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CNH2·BH3
Kvantitet 100 g
Fieser 11,87
Löslighetsinformation Solubility in water: 2.7g/100mL (20°C)
Formel vikt 86.97
Procent renhet 95%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Borane-tert-butylamine complex
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.