Läs mer
Boran-tert-butylaminkomplex, 97 %
Produktkod. 11377956
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377956 50 g 50g
11367956 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13177.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7337-45-3 | C4H14BN | 86,97 g/mol
Boran-tert-butylaminkomplex används för stereoselektiv reduktion av en steroidketon och för en genomgång av aminboraner som selektiva reducerande och hydroborerande medel. Det används också som starkt samreducerande medel vid syntesen av koppar(I)oxidnanopartiklar, difosfinskyddade guldnanokluster och 4-acetoxikanelalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Boran-tert-butylaminkomplex används för stereoselektiv reduktion av en steroidketon och för en genomgång av aminboraner som selektiva reduktions- och hydroborerande medel. Det används också som starkt samreducerande medel vid syntesen av koppar(I)oxidnanopartiklar, difosfinskyddade guldnanokluster och 4-acetoxikanelalkoholer.
Löslighet Löslig i vatten
(27 g/L vid 20 °C) och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7337-45-3
Molekylformel C4H14BN
Molekylvikt (g/mol) 86.97
MDL-nummer MFCD00075635
InChI-nyckel GKFJEDWZQZKYHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylamine borane, borane-tert-butylamine complex, borane tert-butylamine complex, borane-tert-butylaminecomplex, c4h14bn, borane t-butylamine, t-butylamine.borane, tert-butylamineborane, borane tert-butylamine, tert-butylamine-borane
PubChem CID 6364547
IUPAC-namn bor;2-metylpropan-2-amin
LEDER B.CC(C)(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-tert-butylamine complex
Smältpunkt 96 °C till 98 °C
Densitet 0.87
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 4134905
Löslighetsinformation Löslig i vatten (27 g/L vid 20 °C) och metanol.
Formel vikt 86.98
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.