Läs mer
Boran-trimetylaminkomplex, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11446830
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446830 5 g 5g
11456830 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446830 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14994.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-22-9 | C3H12BN | 72.95 g/mol
Reduktionsmedel för beredning av palladium-zinkoxidkatalysatorer av platttyp, reagens för kemisk ångalstring och spektrometribestämning av grundämnen med användning av aminboraner och cyanotrihydroborat(III)-reagenser. Katalysator för regioselektiv reduktiv öppning av bensylidenacetalglykosider och polaritetsomkastning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Reduktionsmedel för framställning av palladium-zinkoxidkatalysatorer av platttyp, reagens för kemisk ångalstring och spektrometribestämning av grundämnen med aminboraner och cyanotrihydroborat(III)-reagenser. Katalysator för regioselektiv reduktiv öppning av bensylidenacetalglykosider och polaritetsomkastning.
Löslighet
Sönderdelas med vatten.
Anmärkningar
Fuktkänslig, förvara borta från vatten/fukt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-22-9
Molekylformel C3H12BN
Molekylvikt (g/mol) 72.95
MDL-nummer MFCD00012420
InChI-nyckel WVMHLYQJPRXKLC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn trimetylaminboran
LEDER B.CN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-trimethylamine complex
Smältpunkt 93°C to 95°C
Kokpunkt 172°C
Flampunkt 64°C (147°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 3905060
Formel vikt 72.95
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.