Läs mer
Boran-trimmetylaminkomplex, 97 %
Beskrivning
Reduktionsmedel för beredning av palladium-zinkoxidkatalysatorer av platttyp, reagens för kemisk ångalstring och spektrometribestämning av grundämnen med användning av aminboraner och cyanotrihydroborat(III)-reagenser. Katalysator för regioselektiv reduktiv öppning av bensylidenacetalglykosider och polaritetsomkastning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsmedel för framställning av palladium-zinkoxidkatalysatorer av platttyp, reagens för kemisk ångalstring och spektrometribestämning av grundämnen med aminboraner och cyanotrihydroborat(III)-reagenser. Katalysator för regioselektiv reduktiv öppning av bensylidenacetalglykosider och polaritetsomkastning.
Löslighet
Sönderdelas med vatten.
Anmärkningar
Fuktkänslig, förvara borta från vatten/fukt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Borane-trimethylamine complex |
| Smältpunkt | 93 °C till 95 °C |
| Densitet | 0.81 |
| Kokpunkt | 172 °C |
| Flampunkt | 64 °C (147 °F) |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN1325 |
| Beilstein | 3905060 |
| Löslighetsinformation | Bryts ner med vatten. |
| Formel vikt | 72.95 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.