Läs mer
Boran-trimetylaminkomplex, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10542384 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10542384 25 g Glasflaska 25g
10577932 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10542384 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 402740250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-22-9 | C3H12BN | 72.95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-22-9
Molekylformel C3H12BN
Molekylvikt (g/mol) 72.95
MDL-nummer MFCD00012420
InChI-nyckel WVMHLYQJPRXKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trimethylamine borane
IUPAC-namn trimetylaminboran
LEDER B.CN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borane-trimethylamine complex
Namnnotering 98%
Smältpunkt 92.0°C to 96.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 172.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3N·BH3
Kvantitet 25 g
Fieser 01,1229; 05,708; 12,65
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ethanols,ethyl ether
Formel vikt 72.95
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.