Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0,5 M buffertlösning, pH 8,5
Beskrivning
Boratbuffrad saltlösning har använts för att avgöra om värmedödade, boratbuffrade suspensioner av Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus eller Tsukamurella inchonensis kan användas för att behandla hundloppallergi. Boratbuffrad saltlösning har också använts för att undersöka effekterna av lentivirusmedierad siRNA som riktar in sig på human metastasundertryckare 1 (MTSS1, MIM-B-gen) genen på de invasiva och metastaserande potentialerna hos hepatocellulära karcinom (HCC) MHCC97H-celler. Boratbuffrad saltlösning har använts för att bestämma effekterna av förpackningslösningens osmolalitet och buffrande medel på mjuka kontaktlinsparametrar. BBS har många användningsområden eftersom det är isotoniskt och har en stark bakteriedödande effekt. Det kan användas för att späda ämnen och i beläggningsprocedurer. Tillsatser som Tween 20 och mjölkpulver kan användas för att lägga till funktion som tvättbuffert eller blockeringsbuffert. Finfs använder i proteinbeläggning på mikrotiterplattor, blockeringslösning i blöts tillsammans med kasein eller BSA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Boratbuffrad koksaltlösning har använts för att avgöra om värmedödade, boratbuffrade suspensioner av Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus eller Tsukamurella inchonensis kan användas för att behandla hundloppallergi. Boratbuffrad saltlösning har också använts för att undersöka effekterna av lentivirusmedierad siRNA som riktar in sig på human metastasundertryckare 1 (MTSS1, MIM-B-gen) genen på de invasiva och metastaserande potentialerna hos hepatocellulära karcinom (HCC) MHCC97H-celler. Boratbuffrad saltlösning har använts för att bestämma effekterna av förpackningslösningens osmolalitet och buffrande medel på mjuka kontaktlinsparametrar. BBS har många användningsområden eftersom det är isotoniskt och har en stark bakteriedödande effekt. Det kan användas för att späda ämnen och i beläggningsprocedurer. Tillsatser som Tween 20 och mjölkpulver kan användas för att lägga till funktion som tvättbuffert eller blockeringsbuffert. Finfs använder i proteinbeläggning på mikrotiterplattor, blockeringslösning i blöts tillsammans med kasein eller BSA.
Löslighet Lösligt i vatten
26 g/L (20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Borate buffer soln. |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 8.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten 26 g/L (20 °C). |
Säkerhet och hantering
- Borate, 0.5M buffer solution, pH 8.5
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.