Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0,5 M buffertlösning, pH 9,0
Produktkod. 15474559
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474559 250 mL 250ml
15484559 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474559 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62125.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-43-4
Molekylformel B4Na2O7
Molekylvikt (g/mol) 201.21
MDL-nummer MFCD00081185
InChI-nyckel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dinatriumbicyklo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
LEDER [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borate buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 9.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.