Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0,5 M buffertlösning, pH 9,0
Product Code. 15484559
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Unit Size:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15484559 500 mL 500ml
15474559 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15484559 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J62125.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.50 SEK
    1049.65 SEK / 500ml
    Save 250.85 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1330-43-4
Molekylformel B4Na2O7
Molekylvikt (g/mol) 201.21
MDL-nummer MFCD00081185
InChI-nyckel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dinatriumbicyklo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
LEDER [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifications
Kemiskt namn eller material Borate buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 9.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Borate, 0.5M buffer solution, pH 9.0
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.