Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0,5 M buffertlösning, pH 9,5
Beskrivning
Denna produkt är idealisk för många biologiska tillämpningar, inklusive biokemiska, molekylärbiologiska, cellbiologiska, histologiska och immunologiska forsknings- och laboratorieförfaranden. Det kan användas för att späda ämnen och i beläggningsprocedurer. Tillsatser som Tween 20 och mjölkpulver kan användas för att lägga till funktion som tvättbuffert eller blockeringsbuffert.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Denna produkt är idealisk för många biologiska tillämpningar, inklusive biokemiska, molekylärbiologiska, cellbiologiska, histologiska och immunologiska forsknings- och laboratorieförfaranden. Det kan användas för att späda ämnen och i beläggningsprocedurer. Tillsatser som Tween 20 och mjölkpulver kan användas för att lägga till funktion som tvättbuffert eller blockeringsbuffert.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anteckningar
Förvaras vid 25 °C. Denna produkt är relativt stabil under detta tillstånd. Bästa resultatet uppnås vid användning inom 6-8 månader efter köpet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Borate buffer soln. |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 9.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.