Läs mer
Boratbuffert, pH 9,00, Chem-Lab
Click to view available options
Kvantitet:
1 l
Unit Size:
1 L
Description
En borat pH-buffertlösning hjälper till att upprätthålla alkalisk pH-nivå via en borsyra-boratanjonjämvikt. Det används i cellodling och analytiska kemitillämpningar, inklusive proteinmodifieringsprocedurer.
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.01g/mL |
| För användning med (applikation) | Laboratorieanvändning, pH-mätningar, spårbara till SRM från NIST |
| pH | 9.00 ±0.02 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 l |
| Formulering | Borate (H3BO3), Potassium chloride (KCl), Sodium hydroxide (NaOH) |
| Odör | Odorless |
| Show More |