Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Borax |
| Namnnotering | Vattenfri |
| CAS | 1330-43-4 |
| Fysisk form | Crystals |
| Kvantitet | 1 kg |
| Lösningstyp | Buffer |
| Analysprocentintervall | ∽99.5% |
| Molekylformel | B4Na2O7 |
| MDL-nummer | MFCD00081185 |
| InChI-nyckel | NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BORAX ANHYDROUS
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: boric acid