Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Borax |
| CAS | 1303-96-4 |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Molekylformel | B4Na2O7·10H2O |
| Synonym | Sodium tetraborate |
| Formel vikt | 381.4 |
| Förpackning | Vial |
| Densitet | 1.730 g/mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Borax
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).