Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Borax |
| Namnnotering | Vattenfri |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 201.2 |
| Procent renhet | 99.77% |
| Densitet | 2.367 g/mL |