Läs mer
Borax, ca. 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11481831 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481831 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 11481831 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219030805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2885.00 SEK
    2745.81 SEK / 5kg
    Save 139.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borax
Färg Vitt
CAS 1303-96-4
Densitet 1.730g/mL
Analysprocentintervall ∽99%
Kvantitet 5 kg
Molekylformel B4Na2O7·10H2O
Fysisk form Pulver
Synonym Sodium tetraborate
Formel vikt 381.4
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Borax
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).